Få mere at vide
Decyltrimethylammonium Chloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Decyltrimethylammonium Chloride |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H30N.ClH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14(2,3)4;/h5-13H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1 |
| Formel vægt | 235.2067 |