Få mere at vide
Decyltrimethylammoniumbromid, 99%
Artikelnummer. 10752012 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Packungsgröße:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Packungsgröße
10752012 100 g Glasflaske 100g
10106800 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10752012 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 406231000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-05-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 2082-84-0 | C13H30BrN | 280,29 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Faseoverførselskatalysator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2082-84-0
Molekylær formel C13H30BrN
Molekylvægt (g/mol) 280.29
MDL nummer MFCD00041973
InChI nøgle PLMFYJJFUUUCRZ-UHFFFAOYSA-M
Synonym decyltrimethylammonium bromide, n,n,n-trimethyldecan-1-aminium bromide, n-decyltrimethylammonium bromide, trimethyldecylammonium bromide, n,n,n-trimethyldecylammonium bromide, n,n,n-trimethyl-1-decanaminium bromide, 1-decanaminium, n,n,n-trimethyl-, bromide, decyl trimethyl azanium bromide, fsm 20, decyl trimethyl ammonium bromide
PubChem CID 16388
ChEBI CHEBI:295756
IUPAC navn decyl(trimethyl)azanium;bromid
SMIL [Br-].CCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale Decyltrimethylammonium bromide
Navn note 99%
Farve Hvid til beige
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3(CH2)9N(CH3)3Br
Mængde 100 g
Formel vægt 280.28
Procent renhed 99%
Fysisk form Chunks og/eller krudt
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Decyltrimethylammonium bromide
Signalwort
  • Advarsel
Gefahrenkategorie
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sicherheitshinweis
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
RUO– Kun brug til forskning
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.