Få mere at vide
Decyltrimethylammoniumbromid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10106800 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10106800 25 g Glasflaske 25g
10752012 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10106800 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 406230250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 2082-84-0 | C13H30BrN | 280.29 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Faseoverførselskatalysator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2082-84-0
Molekylær formel C13H30BrN
Molekylvægt (g/mol) 280.29
MDL nummer MFCD00041973
InChI nøgle PLMFYJJFUUUCRZ-UHFFFAOYSA-M
Synonym decyltrimethylammonium bromide, n,n,n-trimethyldecan-1-aminium bromide, n-decyltrimethylammonium bromide, trimethyldecylammonium bromide, n,n,n-trimethyldecylammonium bromide, n,n,n-trimethyl-1-decanaminium bromide, 1-decanaminium, n,n,n-trimethyl-, bromide, decyl trimethyl azanium bromide, fsm 20, decyl trimethyl ammonium bromide
PubChem CID 16388
ChEBI CHEBI:295756
IUPAC navn decyl(trimethyl)azanium;bromid
SMIL [Br-].CCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Decyltrimethylammonium bromide
Navn note 99%
Farve Hvid til beige
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3(CH2)9N(CH3)3Br
Mængde 25 g
Formel vægt 280.28
Procent renhed 99%
Fysisk form Chunks and/or Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Decyltrimethylammonium bromide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.