Få mere at vide
Decylnatriumsulfat, HPLC-kvalitet
Artikelnummer. 10723734 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10723734 100 g Glasflaske 100g
10400841 5 g Glasflaske 5g
10420841 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10723734 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. 406221000
Store besparelser og bedre adskillelse
Brug rabatkode 27992
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
CAS: 142-87-0 | C10H19Na·H2SO4 | 260,32 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
til ionparkromatografi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 142-87-0
MDL nummer MFCD00041881
InChI nøgle XZTJQQLJJCXOLP-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium decyl sulfate, sodium n-decyl sulfate, decyl sodium sulfate, sulfuric acid, monodecyl ester, sodium salt, sodium decyl sulphate, unii-al92m833sy, n-decyl sodium sulfate, sodium n-decylsulphate, sulfuric acid, monodecyl ester, sodium salt 1:1, sulfuric acid, decyl ester, sodium salt
PubChem CID 23665771
IUPAC navn natrium; decylsulfat
SMIL CCCCCCCCCCOS(=O)(=O)[O-].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Decyl sodium sulfate
Absorbans (0,005 M i vand) (1 cm celle), (0,005 M i vand) (1 cm celle) ved 0 nm, 0,01 maks. ved 254 nm, 0,01 maks. ved 280 nm, 0,05 maks. ved 220 nm, 0,1 maks. ved 200 nm
Farve Hvid til gul
Infrarødt spektrum Autentisk
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C10H19Na·H2SO4
Lineær formel CH3(CH2)9OSO3Na
Mængde 100 g
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig. Andre opløseligheder: opløselige i ethanol
Molekylvægt (g/mol) 260.32
Formel vægt 260.32
Procent renhed ≥98,5% (titrimetrisk) (på tørt stof)
Grad HPLC
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Decyl sodium sulfate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.