Få mere at vide
Decyl Methyl Ether, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Decyl Methyl Ether |
| CAS | 7289-52-3 |
| Renhedsgrad noter | GC |
| Molekylær formel | C11 H24 O |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | 1-Methoxydecane, Methyl Decyl Ether, Methyl n-Decyl Ether |
| InChI formel | InChI=1S/C11H24O/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-2/h3-11H2,1-2H3 |
| SMIL | CCCCCCCCCCOC |
| IUPAC navn | 1-methoxydecane |
| Molekylvægt (g/mol) | 172.31 |
| Vis mere |