missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Decyl Methanethiosulfonate, TRC

Artikelnummer. 30363802
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30363802 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30363802 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD22845050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Decyl Methanethiosulfonate
CAS 190852-38-1
Molekylær formel C11 H24 O2 S2
Mængde 50 mg
Synonym Methanesulfonothioic acid, S-decyl ester, Decyl Methanethiosulfonate
InChI formel InChI=1S/C11H24O2S2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-14-15(2,12)13/h3-11H2,1-2H3
SMIL CCCCCCCCCCSS(=O)(=O)C
IUPAC navn 1-methylsulfonylsulfanyldecane
Molekylvægt (g/mol) 252.44
Formel vægt 252.1218
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.