Få mere at vide
Decyl Maltose Neopentyl Glycol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Decyl Maltose Neopentyl Glycol |
| CAS | 1257852-99-5 |
| Molekylær formel | C43H80O22 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 2,2-dioctyl-1,3-propanediyl bis[4-O-alpha-D-glucopyranosyl-beta-D-Glucopyranoside |
| InChI formel | InChI=1S/C43H80O22/c1-3-5-7-9-11-13-15-43(16-14-12-10-8-6-4-2,21-58-39-35(56)31(52)37(25(19-46)62-39)64-41-33(54)29(50)27(48)23(17-44)60-41)22-59-40-36(57)32(53)38(26(20-47)63-40)65-42-34(55)30(51)28(49)24(18-45)61-42/h23-42,44-57H,3-22H2,1-2H3/t23-,24-,25-,26-,27-,28-,29+,30+,31-,32-,33-,34-,35-,36-,37-,38-,39-,40-,41-,42-/m1/s1 |
| SMIL | CCCCCCCCC(CCCCCCCC)(CO[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@H]1O)CO[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O[C@H]4O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)[C@H](O)[C@H]3O |
| Molekylvægt (g/mol) | 949.08 |
| Formel vægt | 948.5141 |