Få mere at vide
Decylhexylphthalat, TRC
Artikelnummer. 30135180
Skift visning
Mængde:
50 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30135180 500 mg
17994055 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30135180 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD228455500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 25724-58-7
Molekylær formel C24 H38 O4
Molekylvægt (g/mol) 390.56
Synonym 1,2-Benzenedicarboxylic acid, 1-decyl 2-hexyl ester, 1,2-Benzenedicarboxylic acid, decyl hexyl ester (9CI), Phthalic acid, decyl hexyl ester (8CI), Decyl hexyl phthalate, Hexyl decyl phthalate, Phthalic acid, n-decyl-n-hexyl ester, Phthalic Acid, Decylhexyl Ester
IUPAC navn 2-O-decyl 1-O-hexylbenzen-1,2-dicarboxylat
SMIL CCCCCCCCCCOC(=O)c1ccccc1C(=O)OCCCCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Decyl Hexyl Phthalate
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C24H38O4/c1-3-5-7-9-10-11-12-16-20-28-24(26)22-18-14-13-17-21(22)23(25)27-19-15-8-6-4-2/h13-14,17-18H,3-12,15-16,19-20H2,1-2H3
Formel vægt 390.277
Procent renhed >95%