Få mere at vide
Decyl decanoat, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7077659 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
25 mL
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
500ml
Artikelnummer. 15525946
Brand: Thermo Scientific Acros 457110250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1654-86-0 | C20H40O2 | 312.54 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1654-86-0
Molekylær formel C20H40O2
Molekylvægt (g/mol) 312.54
InChI nøgle XAKXZZPEUKNHMA-UHFFFAOYSA-N
Synonym decanoic acid, decyl ester, decanoic acid decyl ester, unii-b88b7acl5l, b88b7acl5l, n-capric acid n-decyl ester, capryl caprate, acmc-209dsk, decanoic acid, decylester
PubChem CID 74247
IUPAC navn decyl decanoat
SMIL CCCCCCCCCCOC(=O)CCCCCCCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Decyl decanoate
Tæthed 0.8590g/mL
Kogepunkt 174.0°C (2.0 mmHg)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Lineær formel CH3(CH2)8CO2(CH2)9CH3
Mængde 25 mL
Specifik vægtfylde 0.859
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol
Formel vægt 312.54
Procent renhed 98%