Få mere at vide
Decyl decanoat, 98%
Artikelnummer. 15525946 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 mL
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15525946 25 mL 25ml
15535946 100 mL 100ml
15545946 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15525946 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 457110250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-08-2026
CAS: 1654-86-0 | C20H40O2 | 312,54 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1654-86-0
Molekylær formel C20H40O2
Molekylvægt (g/mol) 312.54
InChI nøgle XAKXZZPEUKNHMA-UHFFFAOYSA-N
Synonym decanoic acid, decyl ester, decanoic acid decyl ester, unii-b88b7acl5l, b88b7acl5l, n-capric acid n-decyl ester, capryl caprate, acmc-209dsk, decanoic acid, decylester
PubChem CID 74247
IUPAC navn decyl decanoat
SMIL CCCCCCCCCCOC(=O)CCCCCCCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Decyl decanoate
Tæthed 0.8590g/mL
Kogepunkt 174.0°C (2.0 mmHg)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Lineær formel CH3(CH2)8CO2(CH2)9CH3
Mængde 25 mL
Specifik vægtfylde 0.859
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol
Formel vægt 312.54
Procent renhed 98%