Få mere at vide
Decyl beta-D-maltopyranoside, 97+%
Artikelnummer. 15428089
Skift visning
Mængde:
500 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
500mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15428089 500 mg 500mg
15408089 1 g 1g
15418089 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15428089 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J66644.ME
Request Bulk or Custom Format
CAS: 82494-09-5 | C22H42O11 | 482.567 g/mol
Decyl beta-D-maltopyranosid bruges i en undersøgelse til at vurdereα -spiralformet membranproteinkrystallisation. Det er også blevet brugt i en undersøgelse til at undersøge enantiomerseparation af lægemidler ved micellær elektrokinetisk kromatografi. Det hjælper med at solubilisere den aktive cytochromoxidase fra mitokondrier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Decyl beta-D-maltopyranosid bruges i en undersøgelse til at vurdereα -spiralformet membranproteinkrystallisation. Det er også blevet brugt i en undersøgelse til at undersøge enantiomerseparation af lægemidler ved micellær elektrokinetisk kromatografi. Det hjælper med at solubilisere den aktive cytochromoxidase fra mitokondrier.
Opløselighed Opløselig
i methanol ved 50 mg/ml
Bemærkninger
°Opbevares ved -20 C. Opbevares væk fra oxidationsmidler. Opbevares køligt, tørt i en godt lukket beholder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 82494-09-5
Molekylær formel C22H42O11
Molekylvægt (g/mol) 482.567
MDL nummer MFCD00061624
InChI nøgle WOQQAWHSKSSAGF-WXFJLFHKSA-N
Synonym decyl beta-d-maltopyranoside, decyl 4-o-a-d-glucopyranosyl-b-d-glucopyranoside, n-decyl-b-d-maltoside, decyl-, a-d-maltoside, decyl-beta-d-maltopyranoside, n-decyl beta-d-maltopyranoside, decyl 4-o-alpha-d-glucopyranosyl-beta-d-glucopyranoside, decyl alpha-d-glucopyranosyl-1->4-beta-d-glucopyranoside, n-decyl-beta-d-maltopyranoside, decyl b-d-maltopyranoside
PubChem CID 5288728
ChEBI CHEBI:67097
IUPAC navn (2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(2R,3S,4R,5R,6R)-6-decoxy-4,5-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxy-6-(hydroxymethyl)oxan-3,4,5-triol
SMIL CCCCCCCCCCOC1C(C(C(C(O1)CO)OC2C(C(C(C(O2)CO)O)O)O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Decyl beta-D-maltopyranoside
Farve Hvid
Mængde 500 mg
Beilstein 4923334
Opløselighedsinformation Soluble in methanol at 50mg/ml
Formel vægt 482.56
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver