Få mere at vide
Decyl beta-D-glucopyranosid, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15417779
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15417779 1 g 1g
15427779 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15417779 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J66423.03
Request Bulk or Custom Format
Ikke-ionisk detergent, der anvendes til solubilisering af membranproteiner og til udvikling af sukkerbaserede overfladeaktive opløsninger.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ikke-ionisk detergent, der anvendes til solubilisering af membranproteiner og til udvikling af sukkerbaserede overfladeaktive opløsninger.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 58846-77-8
Molekylær formel C16H32O6
Molekylvægt (g/mol) 320.426
MDL nummer MFCD00063297
InChI nøgle JDRSMPFHFNXQRB-IBEHDNSVSA-N
Synonym decyl beta-d-glucopyranoside, n-decyl-b-d-glucopyranoside, decyl-beta-d-glucopyranoside, n-decyl-beta-d-glucopyranoside, unii-z17h97ea6y, n-decyl glucoside, decyl beta-d-glucoside, triton x 190, 28-deacetylsendanin, beta-d-glucoside, decyl
PubChem CID 62142
IUPAC navn (2R,3R,4S,5S,6R)-2-decoxy-6-(hydroxymethyl)oxan-3,4,5-triol
SMIL CCCCCCCCCCOC1C(C(C(C(O1)CO)O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Decyl beta-D-glucopyranoside
Farve Hvid
Mængde 1 g
Beilstein 85089
Opløselighedsinformation Soluble in methanol
Formel vægt 320.42
Fysisk form Pulver