Få mere at vide
Decyl b-D-maltopyranoside, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Decyl b-D-maltopyranoside |
| CAS | 82494-09-5 |
| Molekylær formel | C22H42O11 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | Decyl 4-O-alpha-D-glucopyranosyl-beta-D-glucopyranoside, 1-Decyl beta-D-maltoside, 1-O-Decyl-beta-D-maltoside, Decyl beta-D-maltoside, Decyl beta-Maltopyranoside, Decyl-beta-maltoside, Decylmaltoside, n-Decyl beta-D-maltoside, n-Decyl-beta-D-maltopyranoside |
| InChI formel | InChI=1S/C22H42O11/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-30-21-19(29)17(27)20(14(12-24)32-21)33-22-18(28)16(26)15(25)13(11-23)31-22/h13-29H,2-12H2,1H3/t13-,14-,15-,16+,17-,18-,19-,20-,21+,22-/m1/s1 |
| SMIL | CCCCCCCCCCO[C@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@H]1O |
| IUPAC navn | (2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(2R,3S,4R,5R,6S)-6-decoxy-4,5-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxy-6-(hydroxymethyl)oxane-3,4,5-triol |
| Molekylvægt (g/mol) | 482.56 |
| Formel vægt | 482.2727 |