Få mere at vide
Decyl alcohol, 98+%
Artikelnummer. p-3736091 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 L
2.5 L
10 L
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
1 L
10 L
2.5 L
Artikelnummer. 10317920
Brand: Thermo Scientific Acros undefined
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 112-30-1 | C10H22O | 158.28 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 112-30-1
Molekylær formel C10H22O
Molekylvægt (g/mol) 158.28
MDL nummer MFCD00004747
InChI nøgle MWKFXSUHUHTGQN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-decanol, decyl alcohol, decanol, n-decyl alcohol, n-decanol, capric alcohol, nonylcarbinol, antak, caprinic alcohol, royaltac
PubChem CID 8174
ChEBI CHEBI:28903
IUPAC navn decan-1-ol
SMIL CCCCCCCCCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Decyl alcohol
Smeltepunkt 6°C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.8290g/mL
Kogepunkt 220°C to 240°C
Flammepunkt 82°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3(CH2)9OH
Brydningsindeks 1.4360 to 1.438
Mængde 1 L
Beilstein 01, 425
Merck Index 15, 2858
Specifik vægtfylde 0.829
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in acetone,benzene,chlorogorm,soluble in alcohol,ether,mineral oil,propylene,insoluble in glycerin water (233°C)
Viskositet 14.1 mPa.s (20°C)
Formel vægt 158.28
Procent renhed 98+%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Decyl alcohol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.