Få mere at vide
Decylalkohol, 98+%
Product Code. 10317920 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Mængde:
1 L
2.5 L
10 L
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Unit Size:
1 L
10 L
2.5 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Emballage Unit Size
10317920 1 L Glasflaske 1 L
10712591 2.5 L Glasflaske 2.5 L
10433445 10 L Plast tromle 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 10317920 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 165760010
ChemsChrom Mega Deals
Brug rabatkode 27993
View all promotions
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
CAS: 112-30-1 | C10H22O | 158,28 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 112-30-1
Molekylær formel C10H22O
Molekylvægt (g/mol) 158.28
MDL nummer MFCD00004747
InChI nøgle MWKFXSUHUHTGQN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-decanol, decyl alcohol, decanol, n-decyl alcohol, n-decanol, capric alcohol, nonylcarbinol, antak, caprinic alcohol, royaltac
PubChem CID 8174
ChEBI CHEBI:28903
IUPAC navn decan-1-ol
SMIL CCCCCCCCCCO
Specifications
Kemisk navn eller materiale Decyl alcohol
Smeltepunkt 6 °C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.8290g/mL
Kogepunkt 220 °C til 240 °C
Flammepunkt 82 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3(CH2)9OH
Brydningsindeks 1,4360 til 1,438
Mængde 1 L
Beilstein 01, 425
Merck Index 15, 2858
Specifik vægtfylde 0.829
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: opløselig i acetone, benzen, klorogorm, opløselig i alkohol, ether, mineralolie, propylen, uopløselig i glycerinvand (233 °C)
Viskositet 14,1 mPa (20 °C)
Formel vægt 158.28
Procent renhed 98+%
Fysisk form Væske
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Decyl alcohol
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
Hazard Statement
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Precautionary Statement
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.