Få mere at vide
Decoyinine, MedChemExpress
Beskrivelse
Decoyinine is a selective inhibitor of GMP synthetase (GMPS).
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Decoyinine |
| CAS | 2004-04-8 |
| Farve | Off-White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C11H13N5O4 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | Angustmycin A |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 50 mg/mL (179.05 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| SMIL | C=C(O1)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@]1(CO)N2C=NC3=C(N)N=CN=C32 |
| Molekylvægt (g/mol) | 279.25 |
| Vis mere |