Få mere at vide
Abcam Decoyinin (Augustmycin A), nukleosidanalog
Artikelnummer. 32118038 Shop alle Abcam produkter
Skift visning
1 mg
Artikelnummer.
32118038 1 mg
1 options
Artikelnummer. 32118038 Leverandør Abcam Leverandørnr. ab1442381mg
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
MW 279,25 Da, renhed >98%. Nukleosidanalog. Selektiv, reversibel ikke-konkurrencedygtig GMP syntetasehæmmer. Reducerer intracellulære BNP- og GTP-niveauer. Inducerer sporulation. Viser antitumoreffekter.
MW 279,25 Da, renhed >98%. Nukleosidanalog. Selektiv, reversibel ikke-konkurrencedygtig GMP syntetasehæmmer. Reducerer intracellulære BNP- og GTP-niveauer. Inducerer sporulation. Viser antitumoreffekter.
Produktet er underlagt følgende: Abcam Begrænsningserklæring