Få mere at vide
Decoquinate 100 μg/mL in Acetonitrile/DMF, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30319120
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30319120 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30319120 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA12097000AF100
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Decoquinate
CAS 18507-89-6
Analyt- eller komponentnavne Decoquinate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C24 H35 N O5
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 3-Quinolinecarboxylic acid, 6-(decyloxy)-7-ethoxy-4-hydroxy-, ethyl ester, Deccox, Decoquinate, Decoxy, Ethyl 4-hydroxy-6-(decyloxy)-7-ethoxyquinoline-3-carboxylate, Ethyl 6-decyloxy-7-ethoxy-4-hydroxyquinoline-3-carboxylate, Ethyl 6-n-decyloxy-7-ethoxy-4-hydroxyquinoline-3-carboxylate, HC 1528, M and B 15497, NSC 339057
InChI formel InChI=1S/C24H35NO5/c1-4-7-8-9-10-11-12-13-14-30-21-15-18-20(16-22(21)28-5-2)25-17-19(23(18)26)24(27)29-6-3/h15-17H,4-14H2,1-3H3,(H,25,26)
SMIL CCCCCCCCCCOc1cc2c(O)c(cnc2cc1OCC)C(=O)OCC
IUPAC navn ethyl 6-decoxy-7-ethoxy-4-hydroxyquinoline-3-carboxylate
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile/DMF
Molekylvægt (g/mol) 417.54
Mængde 1 ml
Formel vægt 417.2515 g/mol