Få mere at vide
Borer Chemie™ deconex 25 ORGANACID
Artikelnummer. p-7227854
Mængde:
1 x 5 kg
1 x 10 kg
1 x 25 kg
Pakningsstørrelse:
5kg
Artikelnummer. 15410380
Brand: Borer Chemie™ 502100.00KK5R
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
Rengøringsmiddel og neutralisator til laboratorievaskere. Forkorter skyllefaserne og reducerer vandforbruget. deconex 25 ORGANACID er fosfatfri og velegnet til miljø- og vandlaboratorier. Forskyllemiddel mod syreopløselige rester.
  • Neutralizer og rengøringsmiddel til automatiseret brug
  • Økologisk opløsning uden fosfater og overfladeaktive stoffer
  • Neutraliserer overførte alkaliske rester, reducerer skyllefaser
  • Reducerer forbruget af skyllevand
  • Typisk anvendelseskoncentration: 3 mL/L
  • Fremragende materialekompatibilitet, også for aluminium
  • Kan skylles af uden at efterlade rester
  • Også som forskyllemiddel mod syreopløselige aflejringer
  • Teknisk support fra producenten
Tekniske data
Form Væske
pH ∼2,6 (1 % opløsning)
Sammensætning Organisk syre
Koncentration Koncentrere
Beholdertype Dåse
Indhold og opbevaring 5 °C til 25 °C
Mængde 1 x 5 kg
Volumen (engelsk) 1,1 gal.
Volumen (metrisk) 4.3 L
Vægt (engelsk) 11 lb.
Vægt (metrisk) 5 kg
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • deconex 25 ORGANACID
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: citric acid