Få mere at vide
Borer Chemie™ deconex 25 ORGANACID
Artikelnummer. 17405112
Skift visning
Mængde:
1 x 5 kg
1 x 10 kg
1 x 25 kg
Pakningsstørrelse:
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
17405112 1 x 10 kg -
15410380 1 x 5 kg 5kg
10014490 1 x 25 kg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17405112 Leverandør Borer Chemie™ Leverandørnr. 502100.00K10R
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Rengøringsmiddel og neutralisator til laboratorievaskere. Forkorter skyllefaserne og reducerer vandforbruget. deconex 25 ORGANACID er fosfatfri og velegnet til miljø- og vandlaboratorier. Forskyllemiddel mod syreopløselige rester.
  • Neutralizer og rengøringsmiddel til automatiseret brug
  • Økologisk opløsning uden fosfater og overfladeaktive stoffer
  • Neutraliserer overførte alkaliske rester, reducerer skyllefaser
  • Reducerer forbruget af skyllevand
  • Typisk anvendelseskoncentration: 3 mL/L
  • Fremragende materialekompatibilitet, også for aluminium
  • Kan skylles af uden at efterlade rester
  • Også som forskyllemiddel mod syreopløselige aflejringer
  • Teknisk support fra producenten
Tekniske data
Form Væske
pH ∼2,6 (1 % opløsning)
Sammensætning Organisk syre
Koncentration Koncentrere
Beholdertype Dåse
Indhold og opbevaring 5 °C til 25 °C
Mængde 1 x 10 kg
Volumen (engelsk) 2,2 gal.
Volumen (metrisk) 8.5 L
Vægt (engelsk) 22 lb.
Vægt (metrisk) 10 kg
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • deconex 25 ORGANACID
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: citric aicd