Få mere at vide
Borer Chemie™ deconex 25 ORGANACID
Mængde:
1 x 5 kg
1 x 10 kg
1 x 25 kg
Pakningsstørrelse:
5kg
Beskrivelse
- Neutralizer og rengøringsmiddel til automatiseret brug
- Økologisk opløsning uden fosfater og overfladeaktive stoffer
- Neutraliserer overførte alkaliske rester, reducerer skyllefaser
- Reducerer forbruget af skyllevand
- Typisk anvendelseskoncentration: 3 mL/L
- Fremragende materialekompatibilitet, også for aluminium
- Kan skylles af uden at efterlade rester
- Også som forskyllemiddel mod syreopløselige aflejringer
- Teknisk support fra producenten
Tekniske data
Tekniske data
| Form | Væske |
| pH | ∼2,6 (1 % opløsning) |
| Sammensætning | Organisk syre |
| Koncentration | Koncentrere |
| Beholdertype | Dåse |
| Indhold og opbevaring | 5 °C til 25 °C |
| Mængde | 1 x 5 kg |
| Volumen (engelsk) | 1,1 gal. |
| Volumen (metrisk) | 4.3 L |
| Vægt (engelsk) | 11 lb. |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- deconex 25 ORGANACID
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Indeholder: citric acid