Få mere at vide
Borer Chemie™ deconex 22 PF
Mængde:
6 x 1.5 kg
1 x 10 kg
Beskrivelse
- Pulverrens til automatiseret rengøring
- Økologisk, fosfatfri opløsning
- Perfekte resultater allerede med 3-5 g/L
- Kan skylles af uden at efterlade rester
- For ensartede og fejlfrie resultater
- Bredt rengøringsspektrum
- Uden klor, EDTA, NTA og overfladeaktive stoffer
- Syre skyl med deconex rengøringsmiddel anbefales
- Teknisk support fra producenten
Tekniske data
Tekniske data
| Form | Pulver |
| pH | ∼12,1 (1 % opløsning) |
| Sammensætning | Alkalier, kompleksdannende midler, korrosionsinhibitor |
| Koncentration | Koncentrere |
| Beholdertype | Kan |
| Indhold og opbevaring | 5 °C til 25 °C |
| Mængde | 6 x 1.5 kg |
| Vægt (engelsk) | 19.8 lb. |
| Vægt (metrisk) | 9 kg |