Få mere at vide
Borer Chemie™ deconex 22 PF
Artikelnummer. 10732531
Mængde:
6 x 1,5 kg
1 x 10 kg
Artikelnummer. 10732531
Brand: Borer Chemie™ 501500.00S10P
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Universal pulverrenser til laboratorieglas og redskaber. Den økologiske løsning deconex 22 PF viser en meget høj rengøringsevne uden klor, ingen overfladeaktive stoffer og ingen fosfater. En syreskylning med en deconex rengøringsmiddel anbefales.
  • Pulverrens til automatiseret rengøring
  • Økologisk, fosfatfri opløsning
  • Perfekte resultater allerede med 3-5 g/L
  • Kan skylles af uden at efterlade rester
  • For ensartede og fejlfrie resultater
  • Bredt rengøringsspektrum
  • Uden klor, EDTA, NTA og overfladeaktive stoffer
  • Syre skyl med deconex rengøringsmiddel anbefales
  • Teknisk support fra producenten
Tekniske data
Form Pulver
pH ∼12,1 (1 % opløsning)
Sammensætning Alkalier, kompleksdannende midler, korrosionsinhibitor
Koncentration Koncentrere
Beholdertype Spand
Indhold og opbevaring 5 °C til 25 °C
Mængde 1 x 10 kg
Vægt (engelsk) 22 lb.
Vægt (metrisk) 10 kg
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • deconex 22 PF
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
  • P405-Opbevares under lås.