Få mere at vide
Borer Chemie™ deconex 22 PF
Beskrivelse
- Pulverrens til automatiseret rengøring
- Økologisk, fosfatfri opløsning
- Perfekte resultater allerede med 3-5 g/L
- Kan skylles af uden at efterlade rester
- For ensartede og fejlfrie resultater
- Bredt rengøringsspektrum
- Uden klor, EDTA, NTA og overfladeaktive stoffer
- Syre skyl med deconex rengøringsmiddel anbefales
- Teknisk support fra producenten
Tekniske data
Tekniske data
| Form | Pulver |
| pH | ∼12,1 (1 % opløsning) |
| Sammensætning | Alkalier, kompleksdannende midler, korrosionsinhibitor |
| Koncentration | Koncentrere |
| Beholdertype | Kan |
| Indhold og opbevaring | 5 °C til 25 °C |
| Mængde | 6 x 1,5 kg |
| Vægt (engelsk) | 19.8 lb. |
| Vægt (metrisk) | 9 kg |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- deconex 22 PF
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
- P405-Opbevares under lås.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: sodium carbonate, disodium silicate pentahydrate, sodium hydroxide