Få mere at vide
Borer Chemie™ deconex 21 SOLID
Volumen (metrisk):
1 x 10 kg
Beskrivelse
- Pulverrens til automatiseret rengøring
- Højt udbytte, typisk koncentration: 3-5 g/L
- Fremragende materialekompatibilitet, også for aluminium
- Skylles af uden at efterlade rester
- For ensartede og fejlfrie resultater
- Bredt rengøringsspektrum
- Uden klor, EDTA, NTA og overfladeaktive stoffer
- Syre skyl med deconex rengøringsmiddel anbefales
- Teknisk support fra producenten
Tekniske data
Tekniske data
| Form | Pulver |
| pH | ∼12,0 (1 % opløsning) |
| Sammensætning | Alkalier, kompleksdannende midler, korrosionsinhibitor |
| Koncentration | Koncentrere |
| Beholdertype | Spand |
| Indhold og opbevaring | 5 °C til 25 °C |
| Mængde | 1 x 10 kg |
| Volumen (metrisk) | 1 x 10 kg |
| Vægt (engelsk) | 22 lb. |
| Vægt (metrisk) | 10 kg |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- deconex 21
- Fare
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- H290-Kan ætse metaller.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P234-Opbevares kun i den originale beholder.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P405-Opbevares under lås.
- P406-Opbevares i ætsningsbestandig/ beholder med modstandsdygtig indvendig belægning.
- MIXTURE LIST-Indeholder: TETRAPOTASSIUM PYROPHOSPHATE, DIPOTASSIUM TRIOXOSILICATE, SODIUM HYPOCHLORITE