Få mere at vide
Borer Chemie™ deconex 21 LAB CLF
Mængde:
1 x 6 kg
1 x 12 kg
1 x 32 kg
Beskrivelse
- Koncentrat til automatiseret rengøring
- Højt udbytte, typisk koncentration: 5-10 ml/L
- Fremragende materialekompatibilitet, også for aluminium
- Bredt rengøringsspektrum
- Kan skylles af uden at efterlade rester
- For ensartede og fejlfrie resultater
- Uden klor, EDTA, NTA og overfladeaktive stoffer
- Syre skyl med deconex rengøringsmiddel anbefales
- Teknisk support fra producenten
Tekniske data
Tekniske data
| Form | Væske |
| pH | ∼11,4 (1 % opløsning) |
| Sammensætning | Alkalier, kompleksdannende midler, korrosionsinhibitor, sekvestreringsmidler |
| Koncentration | Koncentrere |
| Beholdertype | Dåse |
| Indhold og opbevaring | 5 °C til 25 °C |
| Mængde | 1 x 32 kg |
| Volumen (engelsk) | 6,2 gal. |
| Volumen (metrisk) | 23.5 L |
| Vægt (engelsk) | 70.5 lb. |
| Vis mere |