Få mere at vide
Borer Chemie™ deconex 21 LAB CLF
Artikelnummer. 15430350
Mængde:
1 x 6 kg
1 x 12 kg
1 x 32 kg
Artikelnummer. 15430350
Brand: Borer Chemie™ 500925.00KK5W
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Til automatiseret rengøring af laboratorieglasvarer og redskaber. Takket være dens fremragende materialekompatibilitet, deconex 21 LAB CLF renser også følsomme genstande lavet af aluminium. En syreskylning med en deconex produkt anbefales.
  • Koncentrat til automatiseret rengøring
  • Højt udbytte, typisk koncentration: 5-10 ml/L
  • Fremragende materialekompatibilitet, også for aluminium
  • Bredt rengøringsspektrum
  • Kan skylles af uden at efterlade rester
  • For ensartede og fejlfrie resultater
  • Uden klor, EDTA, NTA og overfladeaktive stoffer
  • Syre skyl med deconex rengøringsmiddel anbefales
  • Teknisk support fra producenten
Tekniske data
Form Væske
pH ∼11,4 (1 % opløsning)
Sammensætning Alkalier, kompleksdannende midler, korrosionsinhibitor, sekvestreringsmidler
Koncentration Koncentrere
Beholdertype Dåse
Indhold og opbevaring 5 °C til 25 °C
Mængde 1 x 6 kg
Volumen (engelsk) 1,2 gal.
Volumen (metrisk) 4.4 L
Vægt (engelsk) 13.2 lb.
Vægt (metrisk) 6 kg
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • deconex 21 CLF
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: tetrapotassium pyrophosphate, potassiumsilicate, tripotassium phosphate