Få mere at vide
Borer Chemie™ deconex 20 NS-x
Mængde:
1 x 5 kg
1 x 10 kg
1 x 30 kg
Beskrivelse
- Koncentrat til manuel og automatiseret rengøring
- Velegnet til nedsænkningsbade, ultralydsbade og vaskemaskiner
- Uden overfladeaktive stoffer, silikater, klor, EDTA eller NTA
- Højt udbytte, typisk koncentration: 20-50 ml/L
- Bredt rengøringsspektrum
- Høj kvældnings- og spredningskapacitet fører til høj ydeevne
- Skylles af uden at efterlade rester
- For ensartede og fejlfrie resultater
- Teknisk support fra producenten
Tekniske data
Tekniske data
| Form | Væske |
| pH | ∼11,9 (1 % opløsning) |
| Sammensætning | Alkalier, kompleksdannende midler, dispergeringsmidler, sekvestreringsmidler |
| Koncentration | Koncentrere |
| Beholdertype | Dåse |
| Indhold og opbevaring | 5 °C til 25 °C |
| Mængde | 1 x 5 kg |
| Volumen (engelsk) | 1,1 gal. |
| Volumen (metrisk) | 4 L |
| Vægt (engelsk) | 11 lb. |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- deconex 20 NS-x
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- H290-Kan ætse metaller.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- P234-Opbevares kun i den originale beholder.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P405-Opbevares under lås.
- P406-Opbevares i ætsningsbestandig/ beholder med modstandsdygtig indvendig belægning.
- MIXTURE LIST-Indeholder: TRIPOTASSIUM ORTHOPHOSPHATE, POTASSIUM HYDROXIDE