Få mere at vide
Borer Chemie™ deconex 20 NS-x
Artikelnummer. 17406512
Mængde:
1 x 5 kg
1 x 10 kg
1 x 30 kg
Artikelnummer. 17406512
Brand: Borer Chemie™ 519100.00KK5W
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Flydende rengøringsmiddel til manuel og automatiseret rengøring af laboratorieglasvarer og ædle genstande. deconex 20 NS-x leverer restfrie resultater i ikke-skummende processer og har en høj emulgerings- og dispergeringsevne.
  • Koncentrat til manuel og automatiseret rengøring
  • Velegnet til nedsænkningsbade, ultralydsbade og vaskemaskiner
  • Uden overfladeaktive stoffer, silikater, klor, EDTA eller NTA
  • Højt udbytte, typisk koncentration: 20-50 ml/L
  • Bredt rengøringsspektrum
  • Høj kvældnings- og spredningskapacitet fører til høj ydeevne
  • Skylles af uden at efterlade rester
  • For ensartede og fejlfrie resultater
  • Teknisk support fra producenten
Tekniske data
Form Væske
pH ∼11,9 (1 % opløsning)
Sammensætning Alkalier, kompleksdannende midler, dispergeringsmidler, sekvestreringsmidler
Koncentration Koncentrere
Beholdertype Dåse
Indhold og opbevaring 5 °C til 25 °C
Mængde 1 x 5 kg
Volumen (engelsk) 1,1 gal.
Volumen (metrisk) 4 L
Vægt (engelsk) 11 lb.
Vægt (metrisk) 5 kg
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • deconex 20 NS-x
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P234-Opbevares kun i den originale beholder.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P406-Opbevares i ætsningsbestandig/ beholder med modstandsdygtig indvendig belægning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: TRIPOTASSIUM ORTHOPHOSPHATE, POTASSIUM HYDROXIDE