Få mere at vide
Borer Chemie™ deconex 11 UNIVERSAL
Mængde:
1 x 5 kg
10 x 1 kg
1 x 10 kg
Beskrivelse
- Koncentrat til manuel rengøring
- Højt udbytte, typisk koncentration: 20-50 ml/L
- Skylles af uden at efterlade rester
- For ensartede og fejlfrie resultater
- Indeholder aktivt klor
- Uden EDTA og NTA
- Teknisk support fra producenten
Tekniske data
Tekniske data
| Form | Væske |
| pH | ∼11,6 (1 % opløsning) |
| Sammensætning | Alkalier, overfladeaktive stoffer, uorganisk klorbærer |
| Koncentration | Koncentrere |
| Beholdertype | Flaske |
| Indhold og opbevaring | 5 °C til 25 °C |
| Mængde | 10 x 1 kg |
| Volumen (engelsk) | 0,2 gal. |
| Volumen (metrisk) | 10 x 0.9 L |
| Vægt (engelsk) | 22 lb. |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- deconex 11 UNIVERSAL
- Fare
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- H290-Kan ætse metaller.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P234-Opbevares kun i den originale beholder.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P405-Opbevares under lås.
- P406-Opbevares i ætsningsbestandig/ beholder med modstandsdygtig indvendig belægning.
- MIXTURE LIST-Indeholder: tetrapotassium pyrophosphate, potassiumhydroxide, sodium hypochlorate