Få mere at vide
Borer Chemie™ deconex 11 UNIVERSEL ØKO
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 31337539
Skift visning
Volumen (metrisk):
4,5 l
8,9 l
10 x 0,9 l
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk)
31337539 10 x 0,9 l
31337540 4,5 l
31337541 8,9 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 31337539 Leverandør Borer Chemie™ Leverandørnr. 514505.00F10W
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Flydende koncentrat til rengøring af laboratorieredskaber i nedsænkning, ultralydsbade og i pipetvaskere
  • Koncentrat til manuel rengøring
  • Økologisk løsning uden fosfater
  • Udskiftning af kromosvovlsyre
  • Uden EDTA, NTA og klor
  • Meget produktiv, typisk koncentration: 10 til 20 ml/L
  • Forrenset glas kan rengøres yderligere i vaskemaskinen uden mellemliggende skylning
  • Skylles af uden at efterlade rester
  • For konsistente og fejlfri resultater
  • Ekstra bredt rensespektrum
  • Hårdt vand-kompatibelt
  • Teknisk støtte fra producenten
Tekniske data
Produkttype Alkalisk rengøringskoncentrat
Farvekodet Nej
Form Koncentreret væske
pH ∼12.0
Duft Uparfumeret
Sterilitet Ikke-steril
Sammensætning Alkalier, komplekseringsmidler, tensider, opløsende midler
Koncentration 1% løsning
Beholdertype Flaske
Indhold og opbevaring 5 °C til 25 °C
Tæthed 1.12 g/mL
Mængde 10 ea.
Volumen (metrisk) 10 x 0,9 l
Vægt (metrisk) 1 kg
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • deconex 11 UNIVERSAL eco
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i