Få mere at vide
Thermo Scientific™ Udskiftningssæt til internt kammer
Shop alle Thermo Scientific produkter
Inkluderer:
Filtre, pakninger, slanger
Beskrivelse
Hjælp med at sikre målbar klasse 100 luftkvalitetsydelse med Thermo Scientific™ Udskiftning af HEPA-filtre og rengøringssæt.
HEPA filtre
- 99,97 % filtrering ved 0,3 μm
- Kompatibel med alle Thermo Scientific™ Forma™ Serie II 3110, Thermo Scientific™ Steri-Cycle™ , og Forma™ 310-serien (med mulighed for HEPA-filtreringssystem) inkubatorer
- Hovedkammerfilter fås som enkeltstående eller pakket i en gruppe med de andre kammer in-line filtre
Dekontamineringssæt
- Består af filtre til vanskelige at rengøre kamre og pakninger (undtagen dør) og slanger
- Reducerer nedetid og arbejde brugt på dekontaminering
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Udskiftningssæt til internt kammer |
| Til brug med (udstyr) | 310 Series (uden HEPA option) inkubatorer |
| Belysning | LED |
| Type | Udskiftningssæt til internt kammer |
| Inkluderer | Filtre, pakninger, slanger |