Få mere at vide
Decon™ Decon 75 Laboratorievaskemiddel
Beskrivelse
- Flydende koncentrat (til fortynding med vand)
- Biologisk nedbrydeligt
- Baktericide
- Ikke brændbar
- Lavt skummende
- Fuldstændig skyllebar
- Velegnet til medicinske og/eller specialiserede industrielle applikationer
Tekniske data
Tekniske data
| Form | Væske |
| pH | >13 |
| Udseende | Hvid |
| Smeltepunkt | -3,8 °C |
| Viskositet | 6,27 cps ved 20 °C |
| Volumen (metrisk) | 5000 ml |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Decon 75
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H332-Farlig ved indånding.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i
- MIXTURE LIST-Contain: Alcohols, C10-C12