missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Decloxizine dihydrochloride, MedChemExpress

Artikelnummer. 16498016
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16498016 100 mg
16491976 500 mg
16464177 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16498016 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYA0075

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Decloxizine dihydrochloride(UCB-1402; NSC289116) is a histamine 1 receptor antagonist.

Decloxizine dihydrochloride(UCB-1402

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Decloxizine dihydrochloride
Fysisk form Solid
CAS 13073-96-6
Farve White
Mængde 100 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C21H30Cl2N2O2
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym UCB 1402 dihydrochloride
Opløselighedsinformation H2O : ≥ 100 mg/mL (241.91 mM) ∣DMSO : ≥ 50 mg/mL (120.95 mM)
SMIL OCCOCCN1CCN(C(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3)CC1.[H]Cl.[H]Cl
Molekylvægt (g/mol) 413.38
Formel vægt 413.38
Procent renhed 98.77%
Grad Research
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.