Få mere at vide
Decladinose Roxithromycin (Roxithromycin urenhed B), TRC
Artikelnummer. 30137722
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30137722 25 mg
30005478 1 mg
30008836 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30137722 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD22680025MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 214902-82-6
Molekylær formel C33H62N2O12
Molekylvægt (g/mol) 678.85
Synonym Roxithromycin Ep Impurity B
IUPAC navn (3R,4S,5S,6R,7R,9R,10E,11S,12R,13S,14R)-6-[(2S,3R,4S,6R)-4-(dimethylamino)-3-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-14-ethyl-4,7,12,13-tetrahydroxy-10-(2-methoxyethoxymethoxyimino)-3,5,7,9,11,13-hexamethyl-oxacyclotetradecan-2-one
SMIL CC[C@H]1OC(=O)[C@H](C)[C@@H](O)[C@H](C)[C@@H](O[C@@H]2O[C@H](C)C[C@@H]([C@H]2O)N(C)C)[C@](C)(O)C[C@@H](C)\C(=N/OCOCCOC)\[C@H](C)[C@@H](O)[C@]1(C)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Decladinose Roxithromycin (Roxithromycin Impurity B)
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C33H62N2O12/c1-12-24-33(8,41)28(38)20(4)25(34-44-17-43-14-13-42-11)18(2)16-32(7,40)29(21(5)26(36)22(6)30(39)46-24)47-31-27(37)23(35(9)10)15-19(3)45-31/h18-24,26-29,31,36-38,40-41H,12-17H2,1-11H3/b34-25+/t18-,19-,20+,21+,22-,23+,24-,26+,27-,28-,29-,31+,32-,33-/m1/s1