Få mere at vide
Corning™ DeckWorks™ Tipstationer, sterile
Shop alle Corning produkterBeskrivelse
Corning DeckWorks tipstation maksimerer bænkpladsen og minimerer plastikspild. Tipstationer indeholder 960 tip, fås i forlænget længde 10μ L og traditionel 200μ L-størrelser og er de ideelle enkelt- og flerkanalspipetteringsstationer. 5-lags dækdesignet (2 x 96) matcher mikrotiterpladeformatet. Denne stabile pipeteringsplatform passer nemt ind i sterile emhættemiljøer. Låg kan snap-positioneres for at blotlægge en enkelt side (96 spidser). Anvendelser omfatter præ- og post-PCR-procedurer, cellekultur og assays, der kræver store spidsmængder. Corning DeckWorks tipstationer tilbydes både sterile og usterile.
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen (metrisk) | 1 til 200μ L |
| Sterilitet | Steril |
| Farve | Neutral |
| Tip stil | Rund |
| Emballage | Multipakke |
| Til brug med (udstyr) | Universal Fit, Multichannel Pipetting Stations |
| Uddannet | Ja |
| Produktlinje | DeckWorks |
| Materiale | Polypropylen |