Beskrivelse
DeckWorks startsæt indeholder et DeckWorks genopfyldningssystem med standardspidser og tomme hængslede stativer.
- 10 tomme stativer følger med 10μ L, 200μ L og 300μ L volumenspidser.
- 8 tomme reoler følger med 1000μ L volumenspidser.
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen (metrisk) | 1 til 300μ L |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Farve | Neutral |
| Til brug med (applikation) | Designet til at maksimere lagerplads og hjælpe med at reducere produktionen og spild af plastmaterialer |
| Format | Genopfyldning |
| Tip stil | Rund |
| Emballage | Startsæt |
| Uddannet | Ja |
| Produktlinje | DeckWorks |
| Materiale | Polypropylen |