Få mere at vide
Decitabine, Mikromol™
Artikelnummer. 30049738
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30049738 250 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30049738 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3526.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Decitabine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Aza-2'-deoxy Cytidine
CAS 2353-33-5
Analyt- eller komponentnavne 5-Aza-2'-deoxy Cytidine
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C8 H12 N4 O4
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 2-Desoxy-5-azacytidine, 2'-Deoxy-5-azacytidine, 5-Aza-2-deoxycytidine, 5-Aza-2'-deoxycytidine, 5-Azadeoxycytidine, DAC, Dacogen, Decitabine, NSC 127716, 4-Amino-1-(2-deoxy-beta-D-erythro-pentofuranosyl)-1,3,5-triazin-2(1H)-one, s-Triazin-2(1H)-one, 4-amino-1-(2-deoxy-beta-D-erythro-pentofuranosyl)- (7CI,8CI), beta-Decitabine
InChI formel InChI=1S/C8H12N4O4/c9-7-10-3-12(8(15)11-7)6-1-4(14)5(2-13)16-6/h3-6,13-14H,1-2H2,(H2,9,11,15)/t4-,5+,6+/m0/s1
SMIL NC1=NC(=O)N(C=N1)[C@H]2C[C@H](O)[C@@H](CO)O2
IUPAC navn 4-amino-1-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-1,3,5-triazin-2-one
Molekylvægt (g/mol) 228.21
Mængde 250 mg
Formel vægt 228,0859 g/mol