Få mere at vide
β-Decitabin-3',5'-bis(4-klorobenzoat), TRC
Artikelnummer. 30318261
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30318261 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30318261 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA60170525MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Amino-1-[3,5-bis-O-(4-chlorobenzoyl)-2-deoxy-beta-D-erythro-pentofuranosyl]-1,3,5-triazin-2(1H)-one
CAS 1034301-08-0
Molekylær formel C22 H18 Cl2 N4 O6
Mængde 25 mg
Synonym 4-Amino-1-[3,5-bis-O-(4-chlorobenzoyl)-2-deoxy-b-D-erythro-pentofuranosyl]-1,3,5-triazin-2(1H)-one, β-Decitabine-3',5'-bis(4-chlorobenzoate), Decitabine USP Related Compound B
InChI formel InChI=1S/C22H18Cl2N4O6/c23-14-5-1-12(2-6-14)19(29)32-10-17-16(34-20(30)13-3-7-15(24)8-4-13)9-18(33-17)28-11-26-21(25)27-22(28)31/h1-8,11,16-18H,9-10H2,(H2,25,27,31)/t16-,17+,18+/m0/s1
SMIL NC1=NC(=O)N(C=N1)[C@H]2C[C@H](OC(=O)c3ccc(Cl)cc3)[C@@H](COC(=O)c4ccc(Cl)cc4)O2
IUPAC navn [(2R,3S,5R)-5-(4-amino-2-oxo-1,3,5-triazin-1-yl)-3-(4-chlorobenzoyl)oxyoxolan-2-yl]methyl 4-chlorobenzoat
Molekylvægt (g/mol) 505.308
Formel vægt 504.06