missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

β-Decitabin-3',5'-bis(4-klorobenzoat), TRC

Artikelnummer. 30326966
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30326966 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30326966 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA601705250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-Amino-1-[3,5-bis-O-(4-chlorobenzoyl)-2-deoxy-beta-D-erythro-pentofuranosyl]-1,3,5-triazin-2(1H)-one
CAS 1034301-08-0
Molekylær formel C22 H18 Cl2 N4 O6
Mængde 250 mg
Synonym 4-Amino-1-[3,5-bis-O-(4-chlorobenzoyl)-2-deoxy-b-D-erythro-pentofuranosyl]-1,3,5-triazin-2(1H)-one, β-Decitabine-3',5'-bis(4-chlorobenzoate), Decitabine USP Related Compound B
InChI formel InChI=1S/C22H18Cl2N4O6/c23-14-5-1-12(2-6-14)19(29)32-10-17-16(34-20(30)13-3-7-15(24)8-4-13)9-18(33-17)28-11-26-21(25)27-22(28)31/h1-8,11,16-18H,9-10H2,(H2,25,27,31)/t16-,17+,18+/m0/s1
SMIL NC1=NC(=O)N(C=N1)[C@H]2C[C@H](OC(=O)c3ccc(Cl)cc3)[C@@H](COC(=O)c4ccc(Cl)cc4)O2
IUPAC navn [(2R,3S,5R)-5-(4-amino-2-oxo-1,3,5-triazin-1-yl)-3-(4-chlorobenzoyl)oxyoxolan-2-yl]methyl 4-chlorobenzoat
Molekylvægt (g/mol) 505.308
Formel vægt 504.06
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.