Få mere at vide
Dechloro Trazodone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-[3-(4-Phenylpiperazin-1-yl)propyl]-1,2,4-triazolo[4,3-a]pyridin-3(2H)-one |
| CAS | 62337-66-0 |
| Molekylær formel | C19 H23 N5 O |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 2-[3-(4-Phenylpiperazin-1-yl)propyl]-1,2,4-triazolo[4,3-a]pyridin-3(2H)-one, Trazodone Hydrochloride Imp. B (BP), 1,2,4-Triazolo[4,3-a]pyridin-3(2H)-one, 2-[3-(4-phenyl-1-piperazinyl)propyl]- (9CI, ACI), 2-[3-(4-Phenyl-1-piperazinyl)propyl]-1,2,4-triazolo[4,3-a]pyridin-3(2H)-one (ACI), 2-[3-(4-Phenylpiperazin-1-yl)propyl]-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-3-one, Dechloro Trazodone |
| InChI formel | InChI=1S/C19H23N5O/c25-19-23-11-5-4-9-18(23)20-24(19)12-6-10-21-13-15-22(16-14-21)17-7-2-1-3-8-17/h1-5,7-9,11H,6,10,12-16H2 |
| SMIL | O=C1N(CCCN2CCN(CC2)c3ccccc3)N=C4C=CC=CN14 |
| IUPAC navn | 2-[3-(4-phenylpiperazin-1-yl)propyl]-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-3-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 337.42 |
| Formel vægt | 337.1903 |