missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Dechloro Trazodone Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dechloro Trazodone Hydrochloride |
| CAS | 1263278-93-8 |
| Molekylær formel | C19H23N5O • xHCl |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H23N5O.ClH/c25-19-23-11-5-4-9-18(23)20-24(19)12-6-10-21-13-15-22(16-14-21)17-7-2-1-3-8-17;/h1-5,7-9,11H,6,10,12-16H2;1H |
| SMIL | O=C1N2C(C=CC=C2)=NN1CCCN3CCN(C4=CC=CC=C4)CC3.[HCl] |
| IUPAC navn | 2-(3-(4-phenylpiperazin-1-yl)propyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-3(2H)-one hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 373.88 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?