Få mere at vide
Dechloro Trazodone Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dechloro Trazodone Hydrochloride |
| CAS | 1263278-93-8 |
| Molekylær formel | C19H23N5O • xHCl |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H23N5O.ClH/c25-19-23-11-5-4-9-18(23)20-24(19)12-6-10-21-13-15-22(16-14-21)17-7-2-1-3-8-17;/h1-5,7-9,11H,6,10,12-16H2;1H |
| SMIL | O=C1N2C(C=CC=C2)=NN1CCCN3CCN(C4=CC=CC=C4)CC3.[HCl] |
| IUPAC navn | 2-(3-(4-phenylpiperazin-1-yl)propyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-3(2H)-one hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 373.88 |