Få mere at vide
Dechloro-Rivaroxaban, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-[[(5S)-2-Oxo-3-[4-(3-oxo-4-morpholinyl)phenyl]-5-oxazolidinyl]methyl]-2-thiophenecarboxamide |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C19H19N3O5S/c23-17-12-26-8-7-21(17)13-3-5-14(6-4-13)22-11-15(27-19(22)25)10-20-18(24)16-2-1-9-28-16/h1-6,9,15H,7-8,10-12H2,(H,20,24)/t15-/m0/s1 |
| Formel vægt | 401.1045 |
| Procent renhed | >95% |