Få mere at vide
Dechlorane Plus Monoadduct, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dechlorane Plus Monoadduct |
| CAS | 10297-21-9 |
| Molekylær formel | C13 H12 Cl6 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 1,2,3,4,11,11-Hexachloro-1,4,4a,5,6,9,10,10a-octahydro-1,4-methanobenzocyclooctene, (1α,4α,4aβ,10aβ)-1,2,3,4,11,11-Hexachloro-1,4,4a,5,6,9,10,10a-octahydro-1,4-methanobenzocyclooctene, rel-(1R,4S,4aS,10aR)-1,2,3,4,11,11-Hexachloro-1,4,4a,5,6,9,10,10a-octahydro-1,4-methanobenzocyclooctene, 1,10,11,12,13,13-Hexachlorotricyclo[8.2.1.02,9]trideca-5,11-diene, 1,2,3,4,11,11-Hexachloro-1,4,4a,10a-tetrahydro-1,4-methanobenzo-7-cyclooctene, 1,5-Cyclooctadiene-hexachlorocyclopentadiene Adduct, 1,5-DPMA |
| InChI formel | InChI=1S/C13H12Cl6/c14-9-10(15)12(17)8-6-4-2-1-3-5-7(8)11(9,16)13(12,18)19/h1-2,7-8H,3-6H2/b2-1-/t7-,8+,11-,12+ |
| SMIL | ClC1=C(Cl)[C@@]2(Cl)[C@H]3CC\C=C/CC[C@H]3[C@]1(Cl)C2(Cl)Cl |
| IUPAC navn | (1S,2S,5Z,9R,10R)-1,10,11,12,13,13-hexachlorotricyclo[8.2.1.02,9]trideca-5,11-diene |
| Molekylvægt (g/mol) | 380.952 |
| Formel vægt | 377.907 |