Få mere at vide
Dechlorane A, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dechlorane A |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H12Cl12/c19-9-10(20)15(25)7-3-4-8-6(2-1-5(7)13(9,23)17(15,27)28)14(24)11(21)12(22)16(8,26)18(14,29)30/h5-8H,1-4H2/t5?,6?,7?,8?,13-,14-,15+,16+ |
| Formel vægt | 647.7201 |
| Procent renhed | >95% |