Få mere at vide
Dechloran 604 Komponent A, TRC
Artikelnummer. 30132675
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30132675 50 mg
30006134 10 mg
30003724 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30132675 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD22621050MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 34571-16-9
Molekylær formel C13H4Br4Cl6
Molekylvægt (g/mol) 692.5
Synonym 1,2,3,4,7,7-Hexachloro-5-(tetrabromophenyl)bicyclo[2.2.1]hept-2-ene, 5-(Tetrabromophenyl)-1,2,3,4,7,7-hexachloro-2-norbornene, Hexachlorocyclopentadiene-tetrabromostyrene Adduct;
IUPAC navn (5R)-1,2,3,4,7,7-hexachloro-5-(2,3,5,6-tetrabromophenyl)bicyclo[2.2.1]hept-2-en
SMIL ClC12C(Cl)=C(Cl)C(C2(Cl)Cl)(Cl)C[C@@H]1C3=C(Br)C(Br)=CC(Br)=C3Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dechlorane 604 Component A
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C13H4Br4Cl6/c14-4-1-5(15)8(17)6(7(4)16)3-2-11(20)9(18)10(19)12(3,21)13(11,22)23/h1,3H,2H2/t3-,11?,12?/m1/s1
Formel vægt 685.52
Procent renhed >95%