Få mere at vide
Dechlorane 602, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dechlorane 602 |
| Mængde | 50 mg |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| InChI formel | InChI=1S/C14H4Cl12O/c15-3-5(17)11(21)7-1(9(3,19)13(11,23)24)2-8(27-7)12(22)6(18)4(16)10(2,20)14(12,25)26/h1-2,7-8H/t1-,2+,7+,8-,9-,10-,11-,12-/m0/s1 |
| Formel vægt | 607.6524 |
| Procent renhed | >95% |