Få mere at vide
Decarboxylated S-Adenosylmethionine Sulfate Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Decarboxylated S-Adenosylmethionine Sulfate Salt |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H23N6O3S.2H2O4S/c1-24(4-2-3-15)5-8-10(21)11(22)14(23-8)20-7-19-9-12(16)17-6-18-13(9)20;2*1-5(2,3)4/h6-8,10-11,14,21-22H,2-5,15H2,1H3,(H2,16,17,18);2*(H2,1,2,3,4)/q+1;;/p-1/t8-,10-,11-,14-,24?;;/m1../s1 |