Få mere at vide
Decarboxyl Ofloxacin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (RS)-9-Fluoro-3-methyl-10-(4-methylpiperazin-1-yl)-2,3-dihydro-7H-pyrido[1,2,3-de]-1,4-benzoxazin-7-one |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H20FN3O2/c1-11-10-23-17-15-12(14(22)3-4-21(11)15)9-13(18)16(17)20-7-5-19(2)6-8-20/h3-4,9,11H,5-8,10H2,1-2H3 |
| Formel vægt | 317.154 |